Learn More
Applied Biosystems™ Kit de plaques QuantStudio™ Absolute Q™ MAP16
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Le kit de plaques Applied Biosystems QuantStudio Absolute Q MAP16 est un composant clé du système de PCR numérique QuantStudio Absolute Q. Le système est alimenté par la technologie brevetée MAP qui permet une séparation cohérente et automatisée de l’échantillon en 20 000 microchambres avec un coefficient de variation (CV) de < 1 %. Le consommable QuantStudio Absolute Q MAP16 utilise des plaques moulées par microinjection pour surmonter les problèmes courants d’incohérence et de volume mort élevé. Cette approche inédite offre de nombreux avantages, notamment un volume précis de microchambres, une distribution uniforme des échantillons et plus de 98 % du volume chargé analysé.
La précision inégalée du système Absolute Q améliore votre confiance dans les mesures pour les réplicats et les expériences.
Spécification
Spécification
| Code-barres | Code-barres inclus |
| Contenu et stockage | Comprend des plaques MAP16, des joints et un tampon d’isolement Absolute Q (Référence A52730) |
| À utiliser avec (équipement) | Système de PCR numérique QuantStudioTM Absolute QTM |
| Nbre de puits | 16 |
| À utiliser avec (application) | PCR numérique |
| Nbre par carton | 12 plates |
| Nb par paquet | 12 plates |
| Quantité | 12 plaques |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic