Learn More
Vilber Quantum CX5 avec transilluminateur UV et cordon d'alimentation européen
Code produit 31703658
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Documentation sur gel
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) Conditionnement
31703658 Documentation sur gel 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31703658 Fournisseur Vilber Code fournisseur PF250204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10072.73€
    7987.68€ / 1 kits
    Économisez 2085.05€
    20% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conçu pour une imagerie précise et sensible, il assure une visualisation claire et offre une flexibilité logicielle totale grâce à un PC de contrôle séparé.
  • Imagerie de haute qualité : Une caméra allemande de qualité scientifique garantit une détection précise et des images haute résolution pour une analyse exacte.
  • Sensibilité exceptionnelle : Capable de détecter des bandes d'ADN, d'ARN ou de protéines très faibles, garantissant des résultats fiables même pour des échantillons peu abondants.
  • Résultats prêts à être publiés : Elle combine sensibilité et résolution pour produire des images TIFF adaptées à la publication scientifique.
  • Séparation nette des bandes : La technologie d'imagerie avancée permet une différenciation précise des bandes de gel très rapprochées.
  • PC séparé : Offre aux utilisateurs une flexibilité totale pour installer les logiciels de leur choix et mettre en œuvre les mesures de sécurité requises sur l’ordinateur de contrôle.
  • Construction durable : La conception de la chambre noire en acier et en acier inoxydable garantit une performance durable et un nettoyage facile.
  • Fonctionnalités avancées de l'appareil photo : Comprend une résolution de 5 MP extensible à 20 MP, un refroidissement passif, une connectivité USB3, une imagerie 16 bits avec 65 536 niveaux de gris et un objectif zoom motorisé.
  • Complète et pratique : Format compact adapté aux paillasses de laboratoire, avec connectivité réseau complète, numérisation dynamique 3D et logiciel BioVision pour l'édition et l'analyse d'images.
  • Facilité d'utilisation : Le fonctionnement autonome permet une capture en un clic, une exposition automatique et un contrôle automatisé de l'éclairage avec arrêt UV après inactivité.
  • Gain de temps : les fonctions automatisées et l'interface intuitive réduisent le temps de manipulation et simplifient les flux de travail expérimentaux.
  • Sûr et fiable : L'arrêt automatique des UV renforce la protection de l'utilisateur et évite toute exposition inutile des échantillons.
  • Applications polyvalentes : Convient à l'imagerie des gels d'ADN, d'ARN et de protéines dans les laboratoires de recherche, d'enseignement et de diagnostic.
Spécification
Comprend Cordon d’alimentation UE
À utiliser avec (application) Documentation sur gel
Type de produit Système de documentation sur gel
Type d’affichage Aucun