Learn More
Bellingham Stanley™ Kits de plaques de quartz de contrôle
Code produit 16379125
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Ensemble QCP A : 100°Z, 15°Z
Kit complet de QCP : 100°Z, 15°Z, -30°Z
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
16379125 Ensemble QCP A : 100°Z, 15°Z 1 pièce
15977945 Kit complet de QCP : 100°Z, 15°Z, -30°Z 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16379125 Fournisseur Bellingham Stanley™ Code fournisseur 3430
 Article restreint
Expédition estimée: 24-02-2027
Bellingham Stanley™ propose des kits de plaques de quartz de contrôle (QCP) pratiques pour vérifier et étalonner les polarimètres. Les QCP sont fabriqués selon les normes les plus strictes et fournis avec des certificats d’étalonnage.
  • Jeux de plaques de contrôle en quartz (QCP) pratiques pour la vérification et l’étalonnage des polarimètres
  • Kits disponibles avec deux ou trois valeurs de rotation optique
  • Inertes avec un coefficient thermique relativement faible
  • Fabriqués selon les normes les plus strictes et fournis avec un certificat d’étalonnage indiquant la traçabilité PTB
  • Certification UKAS
  • Le bloc thermique en option peut être utilisé pour assurer un contact mécanique avec le capteur de température de l’instrument permettant l’utilisation d’un oscillateur d’horloge à quartz à compensation de température
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Ensemble QCP A : 100°Z, 15°Z
Matériau Quartz
À utiliser avec (équipement) Polarimètre