Learn More
Bellingham Stanley™ Plaque de contrôle en quartz
Code produit 11900108
Modifier l'affichage
Click to view available options
Ampérage:
5,2 A
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Ampérage Conditionnement
11900108 5,2 A 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11900108 Fournisseur Bellingham Stanley™ Code fournisseur 3421
Expédition estimée: 04-01-2027
Plaques de contrôle en quartz de haute qualité pour la vérification des polarimètres
Bellingham et Stanley propose plusieurs matériaux d’étalonnage traçables pour la vérification et l’étalonnage des réfractomètres. Les liquides AG et les huiles d’étalonnage sont fournis en boîtes de flacons en verre de 5 x 5 ml et accompagnés d’un certificat d’étalonnage UKAS indiquant des valeurs à 20°C et 589,3 nm, ces matériaux de référence certifiés constituent une solution idéale pour vos besoins d’étalonnage de réfractomètre. Les plaques de contrôle quartz (QCP) sont également proposées pour vérifier et étalonner les polarimètres ; elles sont fournies avec un certificat de conformité indiquant les valeurs au sodium et au NIR pour les échelles angulaire et sucrière. Un bloc thermique est disponible pour une utilisation avec les polarimètres ADP Bellingham et Stanley, il contient le capteur de température externe permettant l’utilisation de la compensation de la température du quartz. Les QCP peuvent être fournies en option avec le certificat d’étalonnage UKAS indiquant la traçabilité PTB.
Pour les températures autres que 20°C, les valeurs RI et Brix sont disponibles sur le site Web du fabricant.
Valeurs RI et Brix
  • Vaste choix de valeurs
  • Validité 12 mois
  • Certificat d’étalonnage UKAS
  • Traçabibilité NIST et ICUMSA
Bloc thermique à utiliser avec ADP/S disponible, contactez-nous pour en savoir plus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Plaque de contrôle en quartz
Matériau Quartz
Ampérage 5,2 A