Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lames de microscope en quartz
Code produit 15473885
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
5 de chaque
Dimensions (L x l):
25,4 mm
25,4 x 25,4 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Dimensions (L x l) Conditionnement
15473885 1 de chaque 25,4 x 25,4 mm 1 pièce
15483885 5 de chaque 25,4 x 25,4 mm 5 pièces
15493885 1 de chaque 25,4 mm 1 pièce
15403895 5 de chaque 25,4 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15473885 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 043210.KG
En stock
Ajouter au panier
Edge
Pour une utilisation avec des lames de microscope quartz fabriquées par fusion de silice cristalline naturelle
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Couvrez les lames à utiliser avec les lames de quartz de microscope
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Épaisseur (métrique) de 0,15 à 0,25 mm
Description Couvrer les lames à utiliser avec les lames de quartz de microscope
Quantité 1 de chaque
Dimensions (L x l) 25,4 x 25,4 mm