Learn More
Jenway™ Cuve en quartz
Code produit 13108023
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 à 3,5 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
13108023 2 à 3,5 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13108023 Fournisseur Jenway™ Code fournisseur 8307076
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cuve adaptée à la spectrophotométrie UV et visible. La cuve en quartz Jenway™ a une capacité de 2,0 à 3,5 μl
  • Fabrication en quartz.
  • Convient à la spectrophotométrie des domaines UV et visible
Spécification
Type Cuvette
Capacité (métrique) 2 à 3,5 ml
Matériau Silice cristalline
Longueur du trajet optique 10 mm
Hauteur (métrique) 45mm
Largeur (métrique) 12,5mm
À utiliser avec (application) Spectrophotométrie UV/Vis