Learn More
Thermo Scientific Chemicals Disque de quartz fondu, 50,8 mm (2,0 in) de diamètre x 3,18 mm (0,13 in) d'épaisseur
Code produit 15436455
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
50,8 mm
76,2 mm
Épaisseur:
1,59 mm
1,59 mm
3,18 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Épaisseur unitSize
15436455 50,8 mm 1,59 mm 1 pièce
15446455 50,8 mm 3,18 mm 1 pièce
15456455 76,2 mm 1,59 mm 1 pièce
15466455 76,2 mm 3,18 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15436455 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 042298.KS
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Fabriqués en utilisant de la silice cristalline naturelle
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Disque minéral en quartz
Description Forme :Rodé et poli
Diamètre (métrique) 50,8 mm
Épaisseur 1,59 mm
Type d’échantillon Quartz Disc
RUO – À des fins de recherche uniquement