Learn More
Disque de quartz fondu, 50,8 mm (2,0 in) de diamètre x 3,18 mm (0,13 in) d'épaisseur
Description
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Spécification
Spécification
| Type de produit | Disque minéral en quartz |
| Description | Rodé et poli |
| Diamètre (métrique) | 76,2 mm |
| Épaisseur | 3,18 mm |
| Type d’échantillon | Quartz Disc |
RUO – À des fins de recherche uniquement