Learn More
Motic™ Lampe halogène à quartz 12 V/50 W
Code produit 15455262
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
12 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
15455262 12 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15455262 Fournisseur Motic™ Code fournisseur 1101002402431
Expédition estimée: 18-11-2026
Remplacez les ampoules de microscope usées par des pièces de rechange de qualité. La lampe halogène quartz Motic™ 12 V / 50 W produit une lumière d’une efficacité lumineuse et d’une température de couleur plus élevées.
  • Température de couleur : 3350 K
  • Flux lumineux : 1600 lm
  • Durée de vie : 50 heures
  • Produit de la lumière avec une température de couleur plus efficace et une efficacité énergétique plus élevée
Compatible avec : BA104E Jumelles sextuples 50 W, BA410E Jumelles trinoculaires sextuples 50 W, BA310 MET Jumelles, BA310 MET Trinoculaires, BA310 MET-H Jumelles, BA310 MET-H Trinoculaires (image droite), BA310 MET-T Jumelles (3 x 2 in), BA310 MET-T Trinoculaires (3 x 2 in), BA310 MET-T Jumelles (6 x 4 in), BA310 MET-T Trinoculaires (6 x 4 in), BA310 POL Jumelles, BA310 POL Trinoculaires (option 20:80)
Spécification
Type Ampoule halogène à quartz
Description 50 W
À utiliser avec (équipement) BA104E binoculaire sextuple 50W, BA410E trinoculaire sextuple 50W, BA310 MET binoculaire, BA310 MET trinoculaire, BA310 MET-H binoculaire, BA310 MET-H trinoculaire (image verticale), BA310 MET-T binoculaire (3x2 po), BA310 MET-T trinoculaire (3x2 po), BA310 MET-T binoculaire (6x4 po), BA310 MET-T trinoculaire (6x4 po), BA310 POL binoculaire, BA310 POL trinoculaire (option 20:80).
Tension 12 V