Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lames de microscope quartz
Code produit 15416455
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 pièce
5 pièces
Dimensions (L x l):
25,4 x 25,4 mm
50,8 x 25,4 mm
76,2 x 25,4 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Dimensions (L x l) Conditionnement
15416455 1 pièce 76,2 x 25,4 mm 1 pièce
15476445 1 pièce 25,4 x 25,4 mm 1 pièce
15486445 5 pièces 25,4 x 25,4 mm 5 pièces
15496445 1 pièce 50,8 x 25,4 mm 1 pièce
15406455 5 pièces 50,8 x 25,4 mm 5 pièces
15426455 5 pièces 76,2 x 25,4 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15416455 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 042297.KG
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Lames de quartz fusionnées fabriquées par fusion de silice cristalline naturelle
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Haute pureté chimique, point de fusion et résistance à la corrosion
  • Extrêmement dur avec un faible coefficient d’expansion thermique
  • Caractéristiques d’isolation électrique et transmission optique de l’ultra-violet à l’infrarouge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 76 mm
Largeur (métrique) 25 mm
Épaisseur (métrique) 1 mm
Description Fabriqué en quartz fondu
Quantité 1 pièce
Dimensions (L x l) 76,2 x 25,4 mm