Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lames de microscope quartz
Code produit 15426455
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 pièce
5 pièces
Dimensions (L x l):
25,4 x 25,4 mm
50,8 x 25,4 mm
76,2 x 25,4 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Dimensions (L x l) Conditionnement
15426455 5 pièces 76,2 x 25,4 mm 5 pièces
15476445 1 pièce 25,4 x 25,4 mm 1 pièce
15486445 5 pièces 25,4 x 25,4 mm 5 pièces
15496445 1 pièce 50,8 x 25,4 mm 1 pièce
15406455 5 pièces 50,8 x 25,4 mm 5 pièces
15416455 1 pièce 76,2 x 25,4 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15426455 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 042297.KJ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    303.96€
    250.65€ / 5 pièces
    Économisez 53.31€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Lames de quartz fusionnées fabriquées par fusion de silice cristalline naturelle
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Haute pureté chimique, point de fusion et résistance à la corrosion
  • Extrêmement dur avec un faible coefficient d’expansion thermique
  • Caractéristiques d’isolation électrique et transmission optique de l’ultra-violet à l’infrarouge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 76 mm
Largeur (métrique) 25 mm
Épaisseur (métrique) 1 mm
Description Fabriqué en quartz fondu
Quantité 5 pièces
Dimensions (L x l) 76,2 x 25,4 mm