Learn More
Hellma™ Micro-cellules d’absorption en quartz Suprasil™
Code produit 10117340
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,4 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10117340 0,4 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10117340 Fournisseur Hellma™ Code fournisseur 115B1040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    416.00€
    380.00€ / 1 pièces
    Économisez 36.00€
    8% de réduction
Expédition estimée: 24-11-2026
Grâce à leur stabilité, à leur précision et à leur fiabilité maximales lorsqu’elles sont utilisées pour les mesures d’absorbance, les cuves Hellma fonctionnent exceptionnellement bien dans un large éventail de zones du laboratoire.
  • Le verre de quartz haute performance de la plus haute pureté et de la plus haute homogénéité optimales est utilisé pour la fenêtre
  • Transmission garantie d’au moins 85 % ; de 200 nm à 3 500 nm en fonction du matériau
  • Parallélisme extrêmement élevé des fenêtres avec une tolérance maximale de ± 0,01 mm
  • Précision exceptionnelle de la longueur du trajet optique jusqu’à 0,003 mm pour une haute précision dimensionnelle et des résultats de mesure reproductibles
  • Planéité de surface unique des fenêtres optiques de 0,001 mm
  • Très haute stabilité de la température et résistance chimique grâce au collage thermique des composants individuels
Spécification
Type Cellule d’absorption
Description Parois latérales et base noires
Capacité (métrique) 0,4 ml
Matériau Quartz Suprasil
Largeur (métrique) intérieure 2mm
Longueur du trajet optique 10 mm
Wavelength Range De 200 à 2500 nm
Hauteur (métrique) 40 mm
Largeur (métrique) 12,5mm