Learn More
Hellma™ Cuves de fluorescence en quartz Suprasil
Code produit 10447641
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
40mm
45 mm
49,5mm
56mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
10447641 56mm -
11786234 45 mm 2 pièces
12889822 49,5mm -
10761493 49,5mm 1 pièce
13312310 40mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10447641 Fournisseur Hellma™ Code fournisseur 117100F1040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    590.00€
    443.70€ / 1 pièces
    Économisez 146.30€
    24% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
Spécification
Type Cellule de fluorescence
Capacité (métrique) 700 μl
Matériau Quartz Suprasil
Largeur (métrique) intérieure 10 mm
Quantité 1/boîte
Longueur du trajet optique 10 x 10 mm
Hauteur (métrique) 56mm
Largeur (métrique) 12,5mm