Learn More
Hellma™ Ultra-micro cellule pour plateau en quartz Suprasil
Description
Accessoires pour spectrophotomètres série Hélios, Biomate 5
• Nano cuve
• Nano cuve
Spécification
Spécification
| Type | Ultra-micro cellule pour plateau |
| Capacité (métrique) | 0,7 à 5 μl |
| Matériau | Suprasil quartz |
| Quantité | 1/boîte |
| Longueur du trajet optique | 0,2 ou 1 mm |
| Hauteur (métrique) | 68,5, 75, 80 mm |
| Largeur (métrique) | 12,5mm |