Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tube en quartz fondu, diamètre extérieur 12 mm (0,472 in), diamètre intérieur 8 mm (0,315 in)
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Matériau | Quartz fondu |
| Diamètre (impériale) externe | 0,5 in |
| Diamètre (métrique) externe | 12,7 mm |
| Longueur totale (métrique) | 30,4 cm |
| Type de produit | Fused Quartz Tubing |
RUO– À des fins de recherche uniquement