Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tube en quartz fondu, diamètre extérieur 12 mm (0,472 in), diamètre intérieur 8 mm (0,315 in)
Code produit 15429189
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
6,35 mm
12 mm
12,7 mm
19 mm
25 mm
Longueur totale (métrique):
30,4 cm
122 cm
Conditionnement:
120cm
30cm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Longueur totale (métrique) unitSize
15429189 6,35 mm 30,4 cm 30cm
15411797 12 mm 122 cm 120cm
15451797 25 mm 122 cm 120cm
15439189 6,35 mm 122 cm 120cm
15459189 12,7 mm 30,4 cm 120cm
15479189 19 mm 122 cm 120cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15429189 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 042275.BV
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Fabriqués en utilisant de la silice cristalline naturelle
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Matériau Quartz fondu
Diamètre (impériale) externe 0,25 in
Diamètre (métrique) externe 6,35 mm
Longueur totale (métrique) 30,4 cm
Type de produit Tubulure de quartz fondu
RUO– À des fins de recherche uniquement
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.