Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tube en quartz fondu, diamètre extérieur 12 mm (0,472 in), diamètre intérieur 8 mm (0,315 in)
Code produit 15479189
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
6,35 mm
6,35 mm
12 mm
12 mm
12,7 mm
12,7 mm
19 mm
19 mm
25 mm
Longueur totale (métrique):
30,4 cm
30,4 cm
122 cm
122 cm
Conditionnement:
1 pièce
120cm
30cm
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Longueur totale (métrique) Conditionnement
15479189 19 mm 122 cm 120cm
11319957 12 mm 122 cm -
11359957 25 mm 122 cm -
11389957 6,35 mm 30,4 cm 1 pièce
11379957 6,35 mm 122 cm -
11309967 12,7 mm 30,4 cm 1 pièce
11399957 12,7 mm 122 cm -
11325867 19 mm 122 cm -
15411797 12 mm 122 cm 120cm
15451797 25 mm 122 cm 120cm
15429189 6,35 mm 30,4 cm 30cm
15439189 6,35 mm 122 cm 120cm
15459189 12,7 mm 30,4 cm 120cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 15479189 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 043645.VB
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Fabriqués en utilisant de la silice cristalline naturelle
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Quartz fondu
Diamètre (impériale) externe 0,748 po
Diamètre (métrique) externe 19 mm
Longueur totale (métrique) 122 cm
Type de produit Tubulure de quartz fondu
RUO– À des fins de recherche uniquement