Learn More
Hellma™ Cellule à flux UV en quartz
Code produit 12663006
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
31 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12663006 31 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12663006 Fournisseur Hellma™ Code fournisseur 1707000.540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    900.00€
    828.00€ / 1 pièces
    Économisez 72.00€
    8% de réduction
Expédition estimée: 20-11-2026
Spécification
Type Cellule de flux UV
Capacité (métrique) 31 μl
Matériau Silice cristalline
Longueur du trajet optique 0,5 mm