Learn More
Thermo Scientific Chemicals Laine de quartz
Code produit 15585086 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15585086 100 g 100g
15575086 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15585086 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 393611000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    247.00€
    200.65€ / 100g
    Économisez 46.35€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Adjuvant de filtration
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Quantité 100 g
À utiliser avec (application) Adjuvant de filtration
Matériau Quartz
compliance-icons
Product Identifier
  • Quartz wool, coarse
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.