Learn More
Invitrogen™ Kits de dosage d’ADNdb haute sensibilité (HS) et large gamme (BR) Qubit™ 1X
Code produit 17194104
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 dosages
500 dosages
Plage de quantification:
0,1 à 120 ng
4 à 4000 ng
Conditionnement:
1 pièce
500 pièces
67g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Plage de quantification Conditionnement
17194104 100 dosages 4 à 4000 ng 67g
15850210 100 dosages 0,1 à 120 ng 1 pièce
15860210 500 dosages 0,1 à 120 ng 1 pièce
17104589 500 dosages 4 à 4000 ng 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17194104 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur Q33265
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00€
    124.65€ / 100 pièces
    Économisez 24.35€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les kits de dosage de l’ADNdb HS et BR Qubit 1X sont hautement sélectifs pour l’ADNdb sur l’ARN. Ils offrent des formulations faciles à utiliser pour la quantification précise de l’ADNdb dans des formats de 100 et 500 dosages. Les étalons lambda permettent de réaliser jusqu’à 500 échantillons.
Bénéficiez d’une quantification de l’ADNdb facile, exacte et précise avec les kits de dosage de l’ADNdb HS (haute sensibilité) Qubit 1X et de l’ADNdb BR (large gamme) Qubit 1X. La formulation 1X fournit une solution de travail prête à l’emploi qui permet une quantification simple des échantillons d’ADNdb sur des fluoromètres Qubit. Ces dosages sont hautement sélectifs pour l’ADNdb par rapport à l’ADNsb, à l’ARN, aux protéines et aux nucléotides libres. Les contaminants tels que les sels, les solvants ou les détergents sont bien tolérés.
Les kits de dosage d’ADNdb HS et BR Qubit 1X sont conçus pour être utilisés avec les fluoromètres Qubit. Les dosages sont hautement sélectifs pour l’ADN double brin (ADNdb) par rapport à l’ADN simple brin (ADNsb), l’ARN, les protéines et les nucléotides libres. Tous les kits fournissent une solution de travail prête à l’emploi et des étalons d’ADN. Pour effectuer le dosage, il suffit de diluer votre échantillon (tout volume compris entre 1 et 20 µl est acceptable) dans la solution de travail 1X fournie et de lire la concentration à l’aide d’un fluoromètre Qubit.
Kit de dosage d’ADNdb HS Qubit 1X
Lorsque le kit de dosage de l’ADNdb HS (haute sensibilité) Qubit est utilisé avec le fluoromètre Qubit, il offre une méthode précise et sélective pour la quantification des échantillons d’ADN sensibles. Le kit de dosage est conçu pour être précis pour les concentrations initiales d’échantillons d’ADN de 5 pg/µl à 120 ng/µl (selon le volume d’échantillon), ce qui donne une plage de détections de 0,1 − 120 ng.
Kit de dosage d’ADNdb BR Qubit 1X
Lorsque le kit de dosage d’ADNdb BR (large gamme) Qubit est utilisé avec un fluoromètre Qubit 4 ou Qubit Flex, il fournit une méthode précise et sélective pour la quantification des échantillons d’ADN. Le kit de dosage est conçu pour être précis pour les concentrations initiales d’échantillons d’ADN de 0,2 à 4 000 ng/µl (selon le volume d’échantillon), ce qui donne une plage de détections de 4 à 4 000 ng.
Notes
• Le kit de dosage ADNdb HS Qubit 1X peut être utilisé avec les fluoromètres Qubit 2, Qubit 3, Qubit 4 et Qubit Flex
• Les kits de dosage ADNdb BR Qubit 1X sont conçus pour être utilisés avec les fluoromètres Qubit 4 et Qubit Flex
• À utiliser avec des tubes PCR de 0,5 ml transparents à paroi fine (Réf. Q32856) pour le fluoromètre Qubit 4 et 8 barrettes de tubes de 200 μl (Réf. Q33252) pour le fluorimètre Qubit Flex
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Doser ADNdb 1X, large plage
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (équipement) Fluoromètre Qubit 4 et Qubit Flex
Nbre de réactions 100 réactions
Plage de quantification 4 à 4000 ng
Gamme de produits Qubit
Quantité 100 dosages
Conditions d’expédition This assay kit will ship as two components.
• Qubit™ 1X dsDNA BR Working Solution will be shipped at room temperature.
• Qubit 1X dsDNA BR lambda standards will be shipped at room temperature.