Learn More
Invitrogen™ Qubit™ 4 Starter Packages, with WiFi
Code produit 16294211
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Kit de démarrage Qubit 4 Protein Broad Range
Kit de démarrage Qubit 4 NGS, avec WiFi
Kit de démarrage de QI ARN Qubit 4, avec WiFi
Kit de démarrage de quantification Qubit 4, avec WiFi
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
16294211 Kit de démarrage de QI ARN Qubit 4, avec WiFi 1 pièce
16284211 Kit de démarrage de quantification Qubit 4, avec WiFi 1 pièce
16274351 Kit de démarrage Qubit 4 NGS, avec WiFi 1 pièce
17671546 Kit de démarrage Qubit 4 Protein Broad Range 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16294211 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur Q33241
Expédition estimée: 07-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Quantifiez avec précision les protéines, l’ADNdb et l’ARN avec les kits de démarrage Qubit 4 Protein BR, Quantitation, NGS et RNA IQ, contenant un colorant fluorescent qui émet un signal uniquement lorsqu’il est lié à sa molécule cible, ce qui minimise l’effet des contaminants.
Obtenez des résultats précis et fiables avec les kits de démarrage Qubit 4, qui associent le fluoromètre Qubit 4 à différents kits de dosage pour l’évaluation quantitative des acides nucléiques ou des protéines. Les réactifs Qubit se lient de façon sélective à l’ADN, à l’ARN ou aux protéines et n’émettent un signal fluorescent qu’en liaison avec la cible. Cela minimise les effets des contaminants sur le résultat et garantit des mesures précises pour les échantillons sensibles.
Pour tous les dosages Qubit, la concentration ou la qualité de la molécule cible dans l’échantillon est signalée par un colorant fluorescent qui émet un signal uniquement lorsqu’il est lié à sa cible, ce qui minimise les effets des contaminants sur le résultat.  Que vous soyez un expert ou un débutant, les menus à écran tactile faciles à utiliser simplifient la réalisation des dosages, avec des résultats précis et fiables affichés en quelques secondes.  Le modèle Qubit 4 avec WiFi permet également une exportation flexible des données à l’aide d’un lecteur USB, d’une connectivité cloud ou d’une connexion directe par câble USB afin que les données de quantification puissent être facilement accessibles.
Kit de démarrage d’évaluation quantitative Qubit 4
Qubit 4 Pour tous les dosages Qubit, la concentration ou la qualité de la molécule cible dans l’échantillon est signalée par un colorant fluorescent qui émet un signal uniquement lorsqu’il est lié à sa cible, ce qui minimise les effets des contaminants sur le résultat. Que vous soyez un expert ou un débutant, les menus à écran tactile faciles à utiliser simplifient la réalisation des dosages, avec des résultats précis et fiables affichés en quelques secondes. Le modèle Qubit 4 avec WiFi permet également une exportation flexible des données à l’aide d’un lecteur USB, d’une connectivité cloud ou d’une connexion directe par câble USB afin que les données d’évaluation quantitative puissent être facilement accessibles.
Kit de démarrage de quantification Qubit 4 (réf. Q33239) comprend :
• Fluoromètre Qubit 4 avec WiFi (réf. Q33226)
• Clé Wi-Fi (réf. A26774)
• Tubes de dosage Qubit, ensemble de 500 (réf. Q32856)
• Kit de dosage de vérification du système Qubit 4, 50 dosages (réf. Q33237)
• Kit de dosage Qubit 1X dsDNA HS, 100 dosages (réf. Q33230)
• Kit de dosage de l’ADNdb BR Qubit 1X, 100 dosages (réf. Q33265)
• Kit de dosage de l’ARN QI Qubit, 75 dosages (réf. Q33221)
• Kit de dosage Qubit RNA HS, 100 dosages (réf Q32852)
• Kit de dosage Qubit RNA BR, 100 dosages (réf Q10210)
• Kit de dosage de protéines BR Qubit, 100 dosages (réf. A50668)
Kit de démarrage Qubit 4 NGS (séquençage de nouvelle génération)
Le kit de démarrage Qubit NGS (réf. Q33240) comprend :
• Fluorimètre Qubit 4 (réf. Q33226)
• Clé Wi-Fi (réf. A26774)
• Tubes de dosage Qubit, ensemble de 500 (réf. Q32856)
• Kit de dosage de l’ANDdb HS Qubit 1X, 500 dosages (réf. Q33231)
Kit de démarrage de protéines BR Qubit
Le kit de dosage de protéines BR Qubit fournit une méthode rapide, simple et fiable pour déterminer la concentration de protéines purifiées, de lysats, de sérum, de plasma ou de mélanges protéiques complexes. Le dosage peut fournir une évaluation quantitative précise des protéines sur une grande plage (0,1 à 20 mg/ml), permettant à la plupart des échantillons d’être utilisés purs (non dilués) et éliminant les étapes de travail au jugé et de dilution qui accompagnent les méthodes traditionnelles de quantification des protéines.
Le kit de dosage de protéines BR Qubit est un dosage basé sur la fluorescence conçu pour être utilisé avec le fluoromètre Qubit 4. Le dosage n’est pas conçu pour être utilisé avec d’autres modèles Qubit. Le kit est fourni avec deux solutions-étalons, le tampon de dosage de protéines BR et le réactif de dosage de protéines BR. Ajoutez simplement 150 à 160 µl de tampon de dosage de protéines BR à 10 ou 20 µl de votre échantillon, puis 30 µl de réactif de dosage de protéines BR. Incubez pendant 10 minutes à température ambiante. Insérez ensuite votre échantillon dans un instrument Qubit 4 et lisez la concentration.
Le kit de démarrage de protéines BR Qubit 4 (réf. A51292) comprend :
• Fluorimètre Qubit 4 (réf. Q33226)
• Clé Wi-Fi (réf. A26774)
• Tubes de dosage Qubit, ensemble de 500 (réf. Q32856)
• Kit de dosage de protéines BR Qubit, 100 dosages (réf. A50668)
Kit de démarrage de l’ARN QI Qubit 4
Le dosage de l’ARN QI Qubit fournit une méthode simple et rapide pour vérifier si un échantillon d’ARN est dégradé. Le dosage utilise deux colorants uniques : un qui se lie à un ARN grand et intact et un autre qui se lie sélectivement à un ARN petit et dégradé. Ensemble, ils vous permettent d’évaluer rapidement la qualité et l’intégrité d’un échantillon d’ARN. Pour l’utiliser, il suffit d’ajouter vos échantillons à la solution de travail de l’ARN QI, puis de mesurer sur le fluoromètre Qubit 4.
Le kit de démarrage de l’ARN QI Qubit 4(réf. Q33241) comprend :
• Fluorimètre Qubit 4 (réf. Q33226)
• Clé Wi-Fi (réf. A26774)
• Tubes de dosage Qubit, ensemble de 500 (réf. Q32856)
• Kit de dosage de l’ARN QI Qubit, 275 dosages (réf. n° Q33222)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume d’échantillon 1 à 20 µl
Comprend Fluorimètre, tubes de dosage, clé Wi-Fi, kit de dosage
Excitation Wavelength LED bleue de 470 nm, LED rouge de 635 nm
À utiliser avec (équipement) Fluoromètre Qubit
Gamme de produits Qubit
Type Kit de démarrage de QI ARN Qubit 4, avec WiFi
À utiliser avec (application) Quantification de l’ADNdb, quantification de l’ARN, quantification de protéines
Quantité 1 kit