Learn More
Invitrogen™ Qubit and Quant-it Assay Kit Standards
Code produit 15880210
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
2 x 5 ml
5 de chaque
5 ml
Type de produit:
Étalon d’ARN Qubit XR
Étalon lambda du dosage haute sensibilité de l’ADNdb 1X
Étalons d’ARN QI Qubit
Étalons lambda Qubit 1X dsDNA BR
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
2 pièces
5 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type de produit Conditionnement
15880210 5 ml Étalon lambda du dosage haute sensibilité de l’ADNdb 1X 1 pièce
15948140 1 kit Étalons d’ARN QI Qubit 1 kit
15982324 5 de chaque Étalon d’ARN Qubit XR 1 pièce
15958140 5 de chaque Étalon d’ARN Qubit XR 5 pièces
17129625 2 x 5 ml Étalons lambda Qubit 1X dsDNA BR 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15880210 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur Q33233
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réalisez une quantification précise des échantillons d’ADNdb ou d’ARN grâce aux étalons d’acides nucléiques Qubit indépendants.
Réalisez une quantification précise des échantillons d’ADNdb ou d’ARN grâce aux étalons d’acides nucléiques Qubit indépendants. Les étalons Qubit peuvent être utilisés conjointement avec différents kits de dosage d’acide nucléique Qubit ou Quant-iT. Ces étalons offrent également des versions indépendantes des étalons du kit pour effectuer des dosages supplémentaires.
Étalons de dosage Qubit 1X dsDNA HS Lambda et Qubit 1X dsDNA BR
Les étalons de dosage Qbit 1X dsDNA HS Lambda peuvent être utilisés avec les kits de dosage Qubit 1X dsDNA HS ou Qubit dsDNA HS. Les étalons Qubit 1X dsDNA BR (large plage) peuvent être utilisés avec les kits de dosage Qubit 1X dsDNA BR ou les kits de dosage Qubit dsDNA BR.
Étalon d’ARN pour dosage Qubit d’ARN XR
L’étalon d’ARN XR Qubit peut être utilisé avec le kit de dosage Qubit ARN XR ou le kit de dosage Quant-iT ARN XR. Il est fourni à la même concentration que l’étalon d’ARN de concentration la plus élevée dans le kit de dosage d’ARN XR Quant-iT et est peut être dilué dans la série d’étalons. Cet étalon ne peut pas être utilisé comme remplacement de l’étalon large et / ou structurée dans le dosage Qubit RNA IQ.
Étalons de dosage Qubit RNA IQ
Les étalons de dosage Qubit RNA IQ sont conçus pour être utilisés avec le kit de dosage Qubit RNA IQ. Des quantités suffisantes de l’étalon d’ARN petit, grand et/ou structuré sont fournies pour générer une courbe d’étalonnage QI pour un maximum de 500 échantillons. Les étalons d’ARN QI sont conçus pour mesurer la dégradation de l’ARN et ne sont pas interchangeables avec d’autres étalons de dosages de quantification de l’ARN, y compris les kits de dosage Qubit RNA HS, BR ou XR.
Remarque : Utilisez des tubes de PCR à paroi fine, transparents, de 0,5 ml (n° cat. Q32856) pour le fluoromètre Qubit 4 et 8 barrettes de tubes de 200 µl (réf. Q33252) pour le fluorimètre Qubit Flex.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Qubit™ dsDNA HS Assay – Lambda DNA Standard, 5 mL at 10 ng/μL in TE buffer
Store at 2°C to 8°C
Concentration 10 ng/μl
À utiliser avec (application) Dosages Qubit et Quant‐iT haute sensibilité de l’ADNdb et dosages d’ADNdb 1X
À utiliser avec (équipement) Fluoromètre Qubit ou lecteur de microplaques à fluorescence
Gamme de produits Qubit
Type de produit Étalon lambda du dosage haute sensibilité de l’ADNdb 1X
Quantité 5 ml