Learn More
Invitrogen™ Kit de dosage d’ADNdb BR Qubit™
Code produit p-7235446
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 dosages
500 dosages
Doser:
Quantification de l’ADNdb, haute sensibilité
Quantification de l’ADNdb, large plage
Plage de quantification:
0,1 à 120 ng
4 à 2000 ng
Conditionnement:
1 kit
100 assays
500 assays
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Doser Plage de quantification Conditionnement
10606433 100 dosages Quantification de l’ADNdb, haute sensibilité 0,1 à 120 ng 100 assays
10625443 100 dosages Quantification de l’ADNdb, large plage 4 à 2000 ng 1 kit
10616763 500 dosages Quantification de l’ADNdb, haute sensibilité 0,1 à 120 ng 1 kit
10146592 500 dosages Quantification de l’ADNdb, large plage 4 à 2000 ng 500 assays
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10606433 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur Q32851
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
HS Assay Kit
Pour une détection hautement sélective de l’ADNdb sur l’ARN, même en présence de contaminants. Les kits de dosage d’ADNdb Qubit sont précis pour des concentrations de 10 pg /ul à 100 ng / ul et de 100 pg / ul à 1 000 ng / ul, respectivement.
Réalisez une quantification exacte et précise de l’ADNdb avec les kits de dosage de l’ADNdb Qubit HS (haute sensibilité) et de l’ADNdb Qubit BR (large gamme). Ces kits de quantification de l’ADNdb permettent une détection rapide et sélective des échantillons d’ADN à faible abondance et abondance élevée, et peuvent distinguer l’ADNdb de l’ADNsb, l’ARN, des protéines et des nucléotides libres. Les contaminants, tels que les sels, les solvants ou les détergents, sont bien tolérés.
Les kits de dosage d’ADNdb HS et BR Qubit sont conçus pour être utilisés avec les fluoromètres Qubit. Les dosages sont hautement sélectifs pour l’ADN double brin (ADNdb) par rapport à l’ADN simple brin (ADNsb), l’ARN, les protéines et les nucléotides libres. Tous les kits comprennent un réactif de dosage concentré, un tampon de dilution et des étalons d’ADN pré-dilués. Il suffit de diluer le réactif à l’aide du tampon fourni, d’ajouter votre échantillon (tout volume compris entre 1 µl et 20 µl est acceptable) et de lire la concentration à l’aide d’un fluoromètre Qubit.
Kit de dosage d’ADNdb HS Qubit
Lorsque le kit de dosage de l’ADNdb Qubit HS (haute sensibilité) est utilisé avec le fluoromètre Qubit, il offre une méthode précise et sélective pour la quantification des échantillons d’ADN sensibles. Le kit de dosage est conçu pour être précis pour les concentrations initiales d’échantillons d’ADN de 0,005 à 120 ng/µl (selon le volume d’échantillon), ce qui donne une plage de détection de 0,1 à 120 ng.
Kit de dosage d’ADNdb BR Qubit
Lorsque le kit de dosage d’ADNdb BR Qubit (large plage) est utilisé avec un fluoromètre Qubit, il offre une méthode précise et sélective pour la quantification des échantillons d’ADN. Le kit de dosage est conçu pour être précis pour les concentrations initiales d’échantillons d’ADN de 0,2 à 2 000 ng/µl (selon le volume d’échantillon), ce qui donne une plage de détection de 4 à 2 000 ng.
Notes
• Les kits de dosage de l’ADNdb Qubit HS et BR peuvent être utilisés avec n’importe quel fluoromètre Qubit
• À utiliser avec des tubes PCR de 0,5 ml transparents à paroi fine (n° de réf. Q32856) pour le fluoromètre Qubit 4 et 8 barrettes de tubes de 200 µl (réf. Q33252) pour le fluoromètre Qubit Flex
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Doser Quantification de l’ADNdb, haute sensibilité
Méthode de détection Fluorescence
Excitation / émission 510/527
À utiliser avec (équipement) Fluorimètre Qubit
Nbre de réactions 100 réactions
Plage de quantification 0,1 à 120 ng
Gamme de produits Qubit
Quantité 100 dosages