Learn More
Invitrogen™ Qubit™ Fluorometer USB Flash Drive
Description
Le lecteur flash USB du fluoromètre Qubit est conçu pour le transfert de données à partir du fluoromètre Qubit. Seuls les fluoromètres Qubit 2.0, 3 et 4 disposent d'un port USB. Les données exportées à partir du fluoromètre Qubit sont conservées au format CSV et peuvent être ouvertes par des programmes tels que Microsoft Excel.
Specifications
Specifications
| Gamme de produits | Qubit |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Type | Clé USB |
| Quantité | 1 de chaque |
| À utiliser avec (équipement) | Fluorimètre Qubit |