Learn More
Invitrogen™ Kits de dosage QI d’ARN Qubit™
Code produit 15840538
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
275 dosages
75 dosages
Conditionnement:
275 pièces
75 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15840538 75 dosages 75 pièces
15850538 275 dosages 275 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15840538 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur Q33221
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Bénéficiez d’une détection prête à l’emploi des informations relatives à la dégradation de l’ARN avec le kit de dosage et les étalons d’intégrité et de qualité (QI) de l’ARN Qubit. Ces derniers comportent deux colorants uniques pour la liaison d’ARN de grande taille et/ou hautement structuré et d’ARN petit et dégradé. Ensemble, ces colorants permettent de détecter la qualité et l’intégrité de l’ARN.
Déterminez rapidement et facilement la dégradation de l’ARN avec le kit de dosage IQ de l’ARN Qubit et les étalons IQ de l’ARN Qubit. L’information sur l’intégrité et la qualité (IQ) de l’ARN est évaluée à l’aide des deux colorants uniques du kit de dosage : un colorant qui se lie aux grands ARN et/ou aux ARN hautement structurés et un deuxième colorant qui se lie sélectivement aux ARN de petite taille et aux ARN dégradés. Ensemble, les colorants vous permettent d’évaluer rapidement la qualité et l’intégrité de vos échantillons d’ARN grâce à des résultats présentés sous la forme d’un numéro d’ARN QI et d’un pourcentage calculé d’ARN petits et grands dans l’échantillon.
Le kit de dosage d’intégrité et de qualité (IQ) de l’ARN Qubit fournit une méthode simple et rapide pour vérifier si un échantillon d’ARN s’est dégradé à l’aide d’un fluoromètre Qubit 4 ou Qubit Flex. Le dosage IQ de l’ARN utilise deux colorants uniques : un qui se lie à un ARN de grande taille, intact et/ou hautement structuré (ARNm, ARNt, ARNr) et un autre qui se lie sélectivement à un ARN de petite taille et/ou dégradé. Ensemble, ces colorants vous permettent d’évaluer rapidement la qualité et l’intégrité de l’échantillon d’ARN.
Pour les utiliser, ajoutez simplement vos échantillons à la solution de travail IQ de l’ARN, puis mesurez le signal sur un fluoromètre Qubit 4 ou Qubit Flex. Les résultats sont présentés sous la forme d’un numéro IQ de l’ARN (n IQ ARN) qui indique l’intégrité et la qualité de l’échantillon d’ARN. Les résultats sont également affichés sous la forme d’un pourcentage calculé d’ARN de petite et grande tailles dans l’échantillon. Le numéro IQ de l’ARN est une valeur comprise entre 1 et 10, similaire à d’autres scores de qualité pour l’ARN, où une faible valeur indique que l’échantillon est surtout composé d’ARN de petite taille et une valeur élevée indique qu’il comprend principalement un ARN de grande taille ou un ARN à structure tertiaire.
Les autres caractéristiques du kit de dosage IQ de l’ARN Qubit incluent :
• La structure tertiaire de l’ARNt et 5S lie le colorant de l’ARN de grande taille
• Précision même en présence de sels, protéines, solvants et réactifs de stabilisation de l’ARN
• Stabilité du signal pendant 1 heure
Chimie basée sur la solution en phase avec l’électrophorèse
Les résultats du dosage IQ de l’ARN sont bien corrélés avec ceux des méthodes électrophorétiques. La principale différence entre le dosage IQ d’ARN basé sur la solution et les techniques classiques basées sur l’électrophorèse est la durée requise pour déterminer si un échantillon d’ARN s’est dégradé. Les gels sont jugés comme faciles à utiliser, mais leur traitement prend du temps. Les méthodes microfluidiques prennent du temps pour produire des résultats et impliquent souvent des procédures longues de préparation des échantillons. L’électrophorèse sur gel ou microfluidique est encore recommandée pour obtenir des informations sur la taille du fragment ou la distribution des tailles de l’échantillon d’ARN.
Étalons de dosage d’ARN Qubit QI
Les étalons de dosage QI de l’ARN Qubit sont conçus pour être utilisés avec le kit de dosage QI de l’ARN Qubit. Des quantités suffisantes de l’ARN de petite et grande tailles et/ou structuré standard sont fournies pour générer une courbe standard IQ pour 500 échantillons maximum. Les étalons IQ de l’ARN sont conçus pour mesurer la dégradation de l’ARN et ne sont pas interchangeables avec les étalons d’autres dosages de quantification d’ARN, y compris les kits de dosage d’ARN Qubit HS, BR ou XR.
Notes
• Les kits de dosage IQ de l’ARN Qubit sont conçus pour fonctionner sur les fluoromètres Qubit 4 et Qubit Flex
• Le dosage n’est pas conçu pour être utilisé avec les fluoromètres Qubit, Qubit 2.0 ou Qubit 3
• À utiliser avec des tubes PCR de 0,5 ml transparents à paroi fine (Référence Q32856) pour le fluoromètre Qubit 4 et 8 barrettes de tubes de 200 µl (Référence Q33252) pour le fluoromètre Qubit Flex
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Doser Kit de dosage de l’intégrité et de la qualité (QI) de l’ARN Qubit
Format Kit
Type d’échantillon ARN
À utiliser avec (équipement) Fluoromètre Qubit 4, fluoromètre Qubit Flex
Nbre de réactions 75 dosages
Gamme de produits Qubit
Quantité 75 dosages
Conditions d’expédition Glace carbonique