Learn More
Thermo Scientific™ Kits de purification pour la méthode QuEChERS AOAC 2007.01
Code produit 17399842 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’échantillon:
Autres aliments
Fruits et légumes avec graisses et cires
Fruits et légumes généraux
Fruits et légumes pigmentés
Fruits et légumes pigmentés contenant des graisses
Tous types de denrées alimentaires
Dimension du tube:
2 ml
15 ml
Conditionnement:
Pack de 100
Pack de 50
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’échantillon Dimension du tube Conditionnement
17399842 Autres aliments 15 ml Pack de 50
17369832 Tous types de denrées alimentaires 15 ml Pack de 50
17399832 Fruits et légumes avec graisses et cires 15 ml Pack de 50
17329842 Fruits et légumes généraux 15 ml Pack de 50
17329852 Fruits et légumes pigmentés 15 ml Pack de 50
17359852 Tous types de denrées alimentaires 2 ml Pack de 100
17369852 Fruits et légumes avec graisses et cires 2 ml Pack de 100
17389852 Fruits et légumes généraux 2 ml Pack de 100
17319862 Autres aliments 2 ml Pack de 100
17329862 Fruits et légumes pigmentés 2 ml Pack de 100
17349862 Fruits et légumes pigmentés contenant des graisses 2 ml Pack de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 17399842 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur S215OTHAOACKIT
 Article restreint
En stock
Utilisez les kits de purification Thermo Scientific™ pour la méthode QuEChERS AOAC 2007.01 pour préparer des échantillons complexes en vue de l’analyse LC-MS ou GC-MS des résidus, toxines et autres contaminants.
Utilisez les kits de purification Thermo Scientific™ QuEChERS pour préparer des matrices d’échantillons complexes telles que les fruits et légumes en vue d’une analyse LC-MS ou GC-MS pour la détection des résidus de pesticides et de médicaments vétérinaires ainsi que des toxines à l’aide de la méthode AOAC 2007.01. Nos kits QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) contiennent des sels, des sorbants et des tampons pré-emballés et prêts à l’emploi, conçus pour rationaliser votre flux de travail. Ils permettent d’obtenir d’excellents taux de récupération pour une grande variété d’analytes, de minimiser les risques d’erreur, d’économiser du temps et de l’argent et de fournir des résultats reproductibles de haute qualité.
Kits de purification pour la méthode QuEChERS AOAC 2007.01
Ces kits utilisent l’extraction en phase solide dispersive (dSPE) pour purifier les surnageants obtenus lors de l’extraction. Les kits de purification sont disponibles en tubes pré-remplis de 2 et 15 ml pour les matrices suivantes : fruits et légumes généraux, fruits et légumes pigmentés, fruits et légumes contenant des graisses et des cires et tout autre type de denrées alimentaires.
Produits chimiques utilisés pour la méthode AOAC 2007.01
  • Acétonitrile : utilisé pour effectuer une extraction en phase unique sur un échantillon
  • MgSO4 anhydre : induit une séparation de phase entre l’eau contenue dans l’échantillon et la couche d’acétonitrile lors de la séparation liquide-liquide ; élimine l’eau restante de l’échantillon lors de la dSPE
  • Acétate de sodium : sert de tampon à l’échantillon pour stabiliser le pH
  • PSA : amine primaire/secondaire, permettant d’éliminer les composants de la matrice polaire, les substances co-extraites citriques et les acides gras libres de l’échantillon lors de l’extraction en phase solide dispersive
  • C18 : élimine les graisses, les stérols et autres interférences apolaires de l’échantillon
  • GCB : noir de carbone graphitisé, élimine le pigment (non recommandé pour une utilisation avec des pesticides planaires)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit de purification QuEChERS pour méthode AOAC ; 150 mg de C18, 900 mg de MgSO4 dans des tubes pré-remplis de 15 ml ; 50/boîte
Type Kit de purification QuEChERS
Comprend Sels en tubes pré-remplis
Méthode Préparation des échantillons QuEChERS pour la méthode AOAC 2007.01
Salt Composition 150 mg de C18, 900 mg de MgSO4
Type d’échantillon Autres aliments
Dimension du tube 15 ml