Learn More
Thermo Scientific™ Kits d’extraction pour la méthode QuEChERS AOAC 2007.01
Code produit 17339832 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Sels en sachets
Sels en sachets, tubes
Sels en sachets, tubes, homogénéisateurs en céramique
Conditionnement:
Pack de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend unitSize
17339832 Sels en sachets, tubes, homogénéisateurs en céramique Pack de 50
17349832 Sels en sachets, tubes Pack de 50
17359832 Sels en sachets Pack de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17339832 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur S115AOACCHKIT
Réalisez jusqu’à 60 % d’économies sur les produits essentiels aux analyses sous contrat
Utilisez le code promo 28025
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez les kits d’extraction Thermo Scientific™ pour la méthode QuEChERS AOAC 2007.01 pour préparer des échantillons complexes en vue de l’analyse LC-MS ou GC-MS des résidus, toxines et autres contaminants.
Utilisez les kits d’extraction Thermo Scientific™ QuEChERS pour préparer des matrices d’échantillons complexes telles que les fruits et légumes en vue d’une analyse LC-MS ou GC-MS pour la détection des résidus de pesticides et de médicaments vétérinaires ainsi que des toxines à l’aide de la méthode AOAC 2007.01. Nos kits QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) contiennent des sels, des sorbants et des tampons pré-emballés et prêts à l’emploi, conçus pour rationaliser votre flux de travail. Ils permettent d’obtenir d’excellents taux de récupération pour une grande variété d’analytes, de minimiser les risques d’erreur, d’économiser du temps et de l’argent et de fournir des résultats reproductibles de haute qualité.
Kits d’extraction pour la méthode QuEChERS AOAC 2007.01
Extrayez les analytes recherchés d’un échantillon homogénéisé à l’aide de sels d’extraction. Utilisez ces kits avec 10 ou 15 g d’échantillons. Vous avez le choix entre :
  • Sels d’extraction en sachets, sans tubes
  • Sels d’extraction en sachets avec tubes de 50 ml
  • Sels d’extraction en sachets avec tubes de 50 ml et homogénéisateurs en céramique
Produits chimiques utilisés pour la méthode AOAC 2007.01
  • Acétonitrile : utilisé pour effectuer une extraction en phase unique sur un échantillon
  • MgSO4 anhydre : induit une séparation de phase entre l’eau contenue dans l’échantillon et la couche d’acétonitrile lors de la séparation liquide-liquide ; élimine l’eau restante de l’échantillon lors de la dSPE
  • Acétate de sodium : sert de tampon à l’échantillon pour stabiliser le pH
  • PSA : amine primaire/secondaire, permettant d’éliminer les composants de la matrice polaire, les substances co-extraites citriques et les acides gras libres de l’échantillon lors de l’extraction en phase solide dispersive
  • C18 : élimine les graisses, les stérols et autres interférences apolaires de l’échantillon
  • GCB : noir de carbone graphitisé, élimine le pigment (non recommandé pour une utilisation avec des pesticides planaires)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit d’extraction QuEChERS AOAC pour échantillon de 15 g ; 6 g de MgSO4, 1,5 g d’acétate de sodium en sachets ; homogénéiseurs en céramique ; tubes vides de 50 ml ; 50/boîte
Type Kit d’extraction QuEChERS
Comprend Sels en sachets, tubes, homogénéisateurs en céramique
Méthode Préparation des échantillons QuEChERS pour la méthode AOAC 2007.01
Salt Composition 6 g de MgSO4, 1,5 g d’acétate de sodium
Taille de l’échantillon 15 g d’échantillon
Dimension du tube 50 ml