Learn More
Thermo Scientific™ Kits de purification pour la méthode QuEChERS EN 15662
Code produit 17399852 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’échantillon:
Fruits et légumes avec graisses et cires
Fruits et légumes généraux
Fruits et légumes hautement pigmentés
Fruits et légumes pigmentés
Dimension du tube:
2 ml
15 ml
Conditionnement:
Pack de 100
Pack de 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’échantillon Dimension du tube unitSize
17399852 Fruits et légumes généraux 2 ml Pack de 100
17309842 Fruits et légumes avec graisses et cires 15 ml Pack de 50
17379842 Fruits et légumes hautement pigmentés 15 ml Pack de 50
17339852 Fruits et légumes pigmentés 15 ml Pack de 50
17379852 Fruits et légumes avec graisses et cires 2 ml Pack de 100
17309862 Fruits et légumes hautement pigmentés 2 ml Pack de 100
17339862 Fruits et légumes pigmentés 2 ml Pack de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 17399852 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur S22GFVENKIT
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Utilisez les kits de purification Thermo Scientific™ pour la méthode QuEChERS EN 15662 pour analyser des matrices d’échantillons complexes pour détecter les résidus, toxines et autres contaminants.
Utilisez les kits de purification Thermo Scientific™ QuEChERS pour préparer des matrices d’échantillons complexes telles que les fruits et légumes pour l’analyse LC-MS ou GC-MS des résidus de pesticides, des résidus de médicaments vétérinaires et des toxines à l’aide de la méthode EN 15662. Nos kits QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) contiennent des sels, des sorbants et des tampons pré-emballés et prêts à l’emploi, conçus pour rationaliser votre flux de travail. Ils permettent d’obtenir d’excellents taux de récupération pour une grande variété d’analytes, de minimiser les risques d’erreur, d’économiser du temps et de l’argent et de fournir des résultats reproductibles de haute qualité.
Les kits de purification Thermo Scientific™ pour la méthode QuEChERS EN 15662 facilitent la préparation des échantillons et vous permettent d’effectuer en toute confiance des extractions et d’analyser en toute confiance des échantillons de fruits et de légumes pour détecter les résidus de pesticides et autres contaminants.
Les kits de purification sont disponibles en tubes pré-remplis de 2 et 15 ml pour les matrices suivantes : fruits et légumes généraux, fruits et légumes pigmentés, fruits et légumes fortement pigmentés et fruits et légumes contenant des graisses et des cires.
À quoi servent les produits chimiques utilisés dans la méthode EN 15662 ?
  • Acétonitrile : utilisé pour effectuer une extraction en phase unique sur un échantillon
  • MgSO4 anhydre : induit une séparation de phase entre l’eau contenue dans l’échantillon et la couche d’acétonitrile ; élimine l’eau restante de l’échantillon
  • NaCl : induit une séparation de phase entre l’eau contenue dans l’échantillon et la couche d’acétonitrile ; élimine l’eau résiduelle de l’échantillon
  • Citrate de trisodium : sert de tampon à l’échantillon pour stabiliser le pH
  • Citrate de disodium sesquihydraté : sert de tampon à l’échantillon pour stabiliser le pH
  • PSA : amine primaire/secondaire, permettant d’éliminer les composants de la matrice polaire, les substances co-extraites citriques et les acides gras libres de l’échantillon
  • C18 : élimine les graisses, les stérols et autres interférences apolaires de l’échantillon
  • GCB : (noir de carbone graphitisé) élimine le pigment (non recommandé pour une utilisation avec des pesticides planaires)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit de purification QuEChERS pour méthode EN 15662 ; 150 mg de MgSO4, 25 mg de PSA dans des tubes pré-remplis de 2 ml ; 100/boîte
Type Kit de purification QuEChERS
Comprend Sels en tubes pré-remplis
Méthode Préparation des échantillons QuEChERS pour la méthode EN 15662
Salt Composition 150 mg de MgSO4, 25 mg de PSA
Type d’échantillon Fruits et légumes généraux
Dimension du tube 2 ml