Learn More
Thermo Scientific™ Kits d’extraction pour la méthode QuEChERS EN 15662
Code produit 17389822 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Sels en sachets
Sels en sachets, tubes
Sels en sachets, tubes, homogénéisateurs en céramique
Conditionnement:
Pack de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
17389822 Sels en sachets Pack de 50
17369822 Sels en sachets, tubes, homogénéisateurs en céramique Pack de 50
17379822 Sels en sachets, tubes Pack de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17389822 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur S110ENPOT
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Utilisez les kits d’extraction Thermo Scientific™ pour la méthode QuEChERS EN 15662 pour analyser des matrices d’échantillons complexes pour détecter les résidus, toxines et autres contaminants.
Utilisez les kits d’extraction Thermo Scientific™ QuEChERS pour préparer des matrices d’échantillons complexes telles que les fruits et légumes en vue d’une analyse LC-MS ou GC-MS pour la détection des résidus de pesticides et de médicaments vétérinaires ainsi que des toxines à l’aide de la méthode EN 15662. Nos kits QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) contiennent des sels, des sorbants et des tampons pré-emballés et prêts à l’emploi, conçus pour rationaliser votre flux de travail. Ils permettent d’obtenir d’excellents taux de récupération pour une grande variété d’analytes, de minimiser les risques d’erreur, d’économiser du temps et de l’argent et de fournir des résultats reproductibles de haute qualité.
Les kits d’extraction Thermo Scientific™ pour la méthode QuEChERS EN 15662 permettent de préparer les échantillons de manière simple et efficace, d’effectuer en toute confiance des extractions et d’analyser des échantillons de fruits et de légumes pour détecter les résidus de pesticides et autres contaminants.
Trois formats de kit d’extraction différents sont disponibles pour les échantillons de 10 g.
  • Sels d’extraction en sachets, sans tubes
  • Sels d’extraction en sachets avec tubes de 50 ml
  • Sels d’extraction en sachets avec tubes de 50 ml et homogénéisateurs en céramique
À quoi servent les produits chimiques utilisés dans la méthode EN 15662 ?
  • Acétonitrile : utilisé pour effectuer une extraction en phase unique sur un échantillon
  • MgSO4 anhydre : induit une séparation de phase entre l’eau contenue dans l’échantillon et la couche d’acétonitrile ; élimine l’eau restante de l’échantillon
  • NaCl : induit une séparation de phase entre l’eau contenue dans l’échantillon et la couche d’acétonitrile ; élimine l’eau résiduelle de l’échantillon
  • Citrate de trisodium : sert de tampon à l’échantillon pour stabiliser le pH
  • Citrate de disodium sesquihydraté : sert de tampon à l’échantillon pour stabiliser le pH
  • PSA : amine primaire/secondaire, permettant d’éliminer les composants de la matrice polaire, les substances co-extraites citriques et les acides gras libres de l’échantillon
  • C18 : élimine les graisses, les stérols et autres interférences apolaires de l’échantillon
  • GCB : (noir de carbone graphitisé) élimine le pigment (non recommandé pour une utilisation avec des pesticides planaires)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit d’extraction QuEChERS pour méthode EN 15662 pour 10 g d’échantillon ; 4 g de MgSO4, 1 g de NaCl, 1 g de citrate de sodium, 0,5 g de citrate de disodium sesquihydraté en sachets ; aucun tube ; 50/boîte
Type Kit d’extraction QuEChERS
Comprend Sels en sachets
Méthode Préparation des échantillons QuEChERS pour la méthode EN 15662
Salt Composition 4 g de MgSO4, 1 g de NaCl, 1 g de citrate de sodium, 0,5 g de citrate de disodium sesquihydraté
Taille de l’échantillon 10 g d’échantillon