Learn More
Thermo Scientific™ Kits d’extraction pour la méthode QuEChERS Original 2003
Code produit 17399822 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille de l’échantillon:
10 g d’échantillon
Comprend:
Sels en sachets
Sels en sachets, tubes de 50 ml
Sels en sachets, tubes de 50 ml, homogénéisateurs en céramique
Conditionnement:
Pack de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de l’échantillon Comprend unitSize
17399822 10 g d’échantillon Sels en sachets, tubes de 50 ml, homogénéisateurs en céramique Pack de 50
17309832 10 g d’échantillon Sels en sachets, tubes de 50 ml Pack de 50
17319832 10 g d’échantillon Sels en sachets Pack de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17399822 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur S110ORIGCHKIT
 Article restreint
Expédition estimée: 11-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez les kits d’extraction Thermo Scientific™ pour la méthode QuEChERS originale 2003 pour analyser les fruits et légumes afin de détecter les pesticides, les résidus de médicaments vétérinaires et les toxines.
Utilisez les kits d’extraction Thermo Scientific™ QuEChERS pour préparer des matrices d’échantillons complexes telles que les fruits et légumes en vue d’une analyse LC-MS ou GC-MS pour la détection des résidus de pesticides et de médicaments vétérinaires ainsi que des toxines à l’aide de la méthode originale 2003. Nos kits QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) contiennent des sels, des sorbants et des tampons pré-emballés et prêts à l’emploi, conçus pour rationaliser votre flux de travail. Ils permettent d’obtenir d’excellents taux de récupération pour une grande variété d’analytes, de minimiser les risques d’erreur, d’économiser du temps et de l’argent et de fournir des résultats reproductibles de haute qualité.
Les kits d’extraction Thermo Scientific™ pour la méthode QuEChERS originale 2003 permettent de préparer les échantillons de manière simple et efficace. Grâce à nos kits QuEChERS, vous pouvez effectuer en toute confiance des extractions et analyser des échantillons de fruits et légumes pour détecter les résidus de pesticides et d’autres contaminants.
Trois types de kits d’extraction différents sont disponibles pour prendre en charge la méthode QuEChERS originale 2003.
  • Sels d’extraction en sachets, sans tubes – pour 10 ou 15 g d’échantillons
  • Sels d’extraction en sachets avec tubes de 50 ml – pour 10 ou 15 g d’échantillons
  • Sels d’extraction en sachets avec tubes de 50 ml et homogénéisateurs en céramique – pour 10 ou 15 g d’échantillons
À quoi servent les produits chimiques utilisés dans la méthode originale 2003 ?
  • Acétonitrile : utilisé pour effectuer une extraction en phase unique sur un échantillon
  • MgSO4 anhydre : induit une séparation de phase entre l’eau contenue dans l’échantillon et la couche d’acétonitrile lors de l’étape de séparation liquide-liquide ; élimine l’eau résiduelle de l’échantillon lors de l’étape d’extraction en phase solide dispersive (dSPE)
  • NaCl : induit une séparation de phase entre l’eau contenue dans l’échantillon et la couche d’acétonitrile lors de l’étape de séparation liquide-liquide ; élimine l’eau résiduelle de l’échantillon ; réduit les interférences polaires et améliore l’extraction
  • PSA : amine primaire/secondaire, permettant d’éliminer les composants de la matrice polaire, les substances co-extraites citriques et les acides gras libres de l’échantillon lors de l’étape d’extraction en phase solide dispersive (dSPE)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit d’extraction QuEChERS pour méthode originale pour échantillon de 10 g ; 4 g de MgSO4, 1 g de NaCl en sachets ; tubes de 50 ml ; homogénéisateurs en céramique ; 50/boîte
Type Kit d’extraction QuEChERS
Comprend Sels en sachets, tubes de 50 ml, homogénéisateurs en céramique
Méthode Préparation des échantillons QuEChERS pour la méthode originale 2003
Salt Composition 4 g de MgSO4, 1 g de NaCl
Taille de l’échantillon 10 g d’échantillon
Type d’échantillon Tous
Dimension du tube 50 ml