Learn More
Thermo Scientific™ QuEChERS Primary/Secondary Amine Bulk Sorbent
Code produit 17379872 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17379872 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17379872 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 80020429100
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Bulk sorbent for use in QuEChERS columns.
Bulk sorbent for use in QuEChERS columns.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type QuEChERS Clean-up Kit
Quantité 100 g