Learn More
Quercétine dihydrate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11492468
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492468 25 g 25g
11402478 100 g 100g
11412478 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11492468 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15807.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.94€
    43.65€ / 25g
    Économisez 9.29€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6151-25-3 | C15H14O9 | 338.27 g/mol
Quercetin dihydrate used as a Inhibitor of protein tyrosine kinase, mitochondrial ATPase and phosphodiesterase inhibitor. It Inhibits PI3-kinase activity and slightly inhibits PIP kinase activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dihydrate de quercétine utilisé comme inhibiteur de la protéine tyrosine kinase, de l’ATPase mitochondriale et de l’inhibiteur de phosphodiestérase. Il inhibe l’activité PI3-kinase et inhibe légèrement l’activité PIP kinase.
Solubilité
Soluble dans le DMSO (68 mg/ml à 25°C), l’acide acétique (1 mg/ml), l’alcali aqueux (1 mg/ml), l’eau (<1 at 25°C), and ethanol (21 mg/ml at 25°C).
Remarques
Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. Endroit bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6151-25-3
Formule moléculaire C15H14O9
Poids moléculaire (g/mol) 338.27
Numéro MDL MFCD00149487
Clé InChI GMGIWEZSKCNYSW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quercetin dihydrate, 2-3,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-4h-chromen-4-one dihydrate, quercetine dihydrate, quercetin, dihydrate, ccris 3304, 3,3',4',5,7-pentahydroxyflavone dihydrate, quercetin dihydrate sophoretin, flavone, 3,3',4',5,7-pentahydroxy-, dihydrate, dsstox_cid_1219, 2-3,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-4h-1-benzopyran-4-one dihydrate
CID PubChem 5284452
Nom IUPAC 2-(3,4-dihydroxyphényl)-3,5,7-trihydroxychromen-4-one ; dihydrate
SMILES O.O.OC1=CC(O)=C2C(OC(=C(O)C2=O)C2=CC=C(O)C(O)=C2)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Quercetin Dihydrate
Point de fusion 310°C to 315°C
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 317313
Merck Index 14,8034
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO (68mg/ml at 25°C),Acetic Acid (1mg/ml),Aqueous Alkali (1mg/ml),water (<1 at 25°C),and ethanol (21mg/ml at 25°C).
Poids de la formule 338.28 (302.25 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • quercetin dihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one