Learn More
Quercétine dihydrate, 99,85 %, pour analyse HPLC, MP Biomedicals™
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Quercetin dihydrate |
| Note relative au nom | Biologie moléculaire |
| Couleur | Vert-jaune |
| Quantité | 10 g |
| Poids de la formule | 338.26 |
| Pourcentage de pureté | 0.9985 |
| Forme physique | Poudre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Quercetin Dihydrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P330-Rincer la bouche.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: 3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavone dihydrate