Learn More
Quercétine dihydrate, 99,85 %, pour analyse HPLC, MP Biomedicals™
Code produit 11434281 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11434281 25 g 25g
11424281 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11434281 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215200325
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 6151-25-3
Formule moléculaire C15H14O9
Poids moléculaire (g/mol) 338.27
Numéro MDL MFCD00149487
Clé InChI GMGIWEZSKCNYSW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quercetin dihydrate, 2-3,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-4h-chromen-4-one dihydrate, quercetine dihydrate, quercetin, dihydrate, ccris 3304, 3,3',4',5,7-pentahydroxyflavone dihydrate, quercetin dihydrate sophoretin, flavone, 3,3',4',5,7-pentahydroxy-, dihydrate, dsstox_cid_1219, 2-3,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-4h-1-benzopyran-4-one dihydrate
CID PubChem 5284452
Nom IUPAC 2-(3,4-dihydroxyphényl)-3,5,7-trihydroxy-4H-chromen-4-un dihydrate
SMILES O.O.OC1=CC(O)=C2C(OC(=C(O)C2=O)C2=CC=C(O)C(O)=C2)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Quercetin dihydrate
Note relative au nom Molecular Biology
Couleur Vert-jaune
Quantité 25 g
Poids de la formule 338.26
Pourcentage de pureté 0.9985
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Quercetin Dihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P330-Rincer la bouche.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavone dihydrate