Learn More
Quercétine dihydratée, TRC
Code produit 18040640
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
25 g
Conditionnement:
100mg
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18040640 100 mg 100mg
30138631 25 g 25g
30137140 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18040640 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCQ509500100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6151-25-3
Formule moléculaire C15 H10 O7 . 2 H2 O
Poids moléculaire (g/mol) 338.27
Synonyme 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one Dihydrate, Rutoside Trihydrate Imp. C (EP) as Dihydrate, Quercetin Dihydrate
Nom IUPAC 2-(3,4-Dihydroxyphényl)-3,5,7-trihydroxychromen-4-one ; dihydrate
SMILES O.O.OC1=C(Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)c(O)c3
Spécification
Nom chimique ou matériau Quercetin dihydrate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H10O7.2H2O/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6;;/h1-5,16-19,21H;2*1H2
Poids de la formule 338.0638
Pourcentage de pureté >95%