Learn More
Hydrate de quercétine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10604862 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10604862 25 g Flacon en verre 25g
10484375 10 g Flacon en verre 10g
10614862 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10604862 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 174070250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 849061-97-8 | C15H10O7 | 302.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 849061-97-8
Formule moléculaire C15H10O7
Poids moléculaire (g/mol) 302.24
Numéro MDL MFCD03847906
Clé InChI REFJWTPEDVJJIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quercetin hydrate, 2-3,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-4h-chromen-4-one hydrate, quercetinhydrate, quercetine sophoretin /, regid_for_cid_747934, regid_for_cid_16212154, 3,3;,4;,5,7-pentahydroxyflavon, 2-3,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxychromen-4-one, hydrate
CID PubChem 16212154
Nom IUPAC 2-(3,4-dihydroxyphényl)-3,5,7-trihydroxychromen-4-one ; hydrate
SMILES OC1=CC(O)=C2C(OC(=C(O)C2=O)C2=CC(O)=C(O)C=C2)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Quercetin hydrate
Point de fusion >300°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 18, 242
Merck Index 14, 8034
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,pyridine,,glacial acetic acid
Poids de la formule 302.24
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Quercetin hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.