Learn More
Hydrate de quercétine, TRC
Code produit 30133416
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
5 g
Conditionnement:
250mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133416 5 g 5g
30004564 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133416 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCQ5097035G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 849061-97-8
Formule moléculaire C15H10O7 • x(H2O)
Poids moléculaire (g/mol) 302.241802
Synonyme 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one Hydrate, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-benzopyran-4-one Hydrate, 3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavone, 3,5,7,3',4'-Pentahydroxyflavone Hydrate, 3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one Hydrate, 3'-Hydroxykaempferol Hydrate, C.I. 75670 Hydrate, Corvitin Hydrate, Cyanidelonon 1522 Hydrate, Korvitin Hydrate, LDN 0052529 Hydrate, Lipoflavon Hydrate, Meletin Hydrate, NSC 57655 Hydrate, NSC 9219 Hydrate, Quercetin Hydrate, Quercetine Hydrate, Quercetol Hydrate, Quertin Hydrate, Quertine Hydrate, Sophoretin Hydrate, Xanthaurine Hydrate, 3,4',5,5',7-Pentahydroxy-flavone Hydrate
Nom IUPAC 2-(3,4-dihydroxyphényl)-3,5,7-trihydroxychromène-4-une ; hydrater
SMILES O=C1C(O)=C(C2=CC=C(O)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C13
Spécification
Nom chimique ou matériau Quercetin Hydrate
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C15H10O7.H2O/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6;/h1-5,16-19,21H;1H2
Poids de la formule 320.0532