Learn More
Quétiapine-d4 hémifumarate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Quetiapine-d4 Hemifumarate |
| CAS | 1217310-65-0 |
| Formule moléculaire | 2[C21 H21 D4 N3 O2 S] . C4 H4 O4 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Seroquel-d4, ICI-204636-d4, 2-[2-(4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]ethanol-d4 Bis[(2E)-2-Butenedioate] |
| Formule InChI | InChI=1S/2C21H25N3O2S.C4H4O4/c2*25-14-16-26-15-13-23-9-11-24(12-10-23)21-17-5-1-3-7-19(17)27-20-8-4-2-6-18(20)22-21;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*1-8,25H,9-16H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+/i2*13D2,15D2; |
| SMILES | [2H]C([2H])(OCCO)C([2H])([2H])N1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24.[2H]C([2H])(OCCO)C([2H])([2H])N5CCN(CC5)C6=Nc7ccccc7Sc8ccccc68.OC(=O)\C=C\C(=O)O |
| Nom IUPAC | 2-[2-(4-benzo[b][1,4]benzothiazépin-6-ylpipérazin-1-yl)-1,1,2,2-tétradéutéroéthoxy]éthanol ; acide fumarique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 891.13565 |
| Poids de la formule | 890.3947 |