Learn More
Sel de dihydrochlorure d’impureté hydroxylée de quétiapine, TRC
Code produit 30135585
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
2.50mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135585 25 mg 25mg
30133762 50 mg 50mg
30009072 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135585 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCQ51001025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 329218-14-6
Formule moléculaire C19 H21 N3 O S . 2 Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 412.38
Synonyme 1-Piperazineethanol, 4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-, hydrochloride (1:2), 1-Piperazineethanol, 4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-, dihydrochloride (9CI), 2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethanol dihydrochloride, Quetiapine Hydroxy Impurity Dihydrochloride Salt
Nom IUPAC 2-(4-benzo[b][1,4]benzothiazépine-6-ylpiperazine-1-yl)éthanol ; Dihydrochlorure
SMILES Cl.Cl.OCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethanol dihydrochloride
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H21N3OS.2ClH/c23-14-13-21-9-11-22(12-10-21)19-15-5-1-3-7-17(15)24-18-8-4-2-6-16(18)20-19;;/h1-8,23H,9-14H2;2*1H
Poids de la formule 411.0939