Learn More
Cole-Parmer™ Raccords à déconnexion rapide
Description
- PSU
- Stérilisable par autoclave, oxyde d’éthylène (ETO) ou irradiation gamma
- Plage de températures de -40 à +148°C
- La pression maximale de fonctionnement est de 8,27 bar
- Vide maximal 634 mm Hg.
Spécification
Spécification
| Description | Raccord à déconnexion rapide, diamètre intérieur 9,5 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 9,5 mm |
| Matériau | PSU |
| À utiliser avec | 9,5mm |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -40°C |
| Quantité d’emballage | 10/boîte |
| Taille du port | 9,5mm |
| Pression maximale | 8,27 bar |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 148 °C |
| Afficher plus |