Learn More
SCAT Connecteurs Quick-Lock
Code produit 17322860 Tous les produits SCAT Europe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Connecteur Quick-Lock (f)
Connecteur Quick-Lock (m) pour 1 Safety Cap
Connecteur Quick-Lock (m) pour 1 tube capillaire
Jeu de connecteur Quick-Lock I
Jeu de connecteur Quick-Lock II
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
17322860 Jeu de connecteur Quick-Lock II 1 kit
17322840 Connecteur Quick-Lock (f) 1 pièce
17332840 Connecteur Quick-Lock (m) pour 1 Safety Cap 1 pièce
17342840 Connecteur Quick-Lock (m) pour 1 tube capillaire 1 pièce
17312860 Jeu de connecteur Quick-Lock I 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17322860 Fournisseur SCAT Code fournisseur 360189
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.15€
    70.95€ / 1 kits
    Économisez 35.20€
    33% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 23-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les connecteurs Quick-Lock fournissent une connexion facile et sûre des tubulures capillaires et des SCAT Safety Caps. Connexion et déconnexion en un clic, sans gouttes ni bulles d’air. La vanne se ferme automatiquement lorsqu’elle est déconnectée. Les raccords PFA inclus permettent de raccorder tous les diamètres de tuyau courants.
Les jeux de connecteurs Quick-Lock conviennent à la connexion de 2 capillaires (jeu 1) ou d’un capillaire et d’un SCAT Safety Cap (jeu 2).
  • En polypropylène armé de verre résistant aux produits chimiques PEEK™
  • Protection contre les fuites grâce aux vannes d’arrêt intégrées
  • Système clos pour déconnexion sans goutte avec très faible piégeage d’air
  • Minimise la contamination et aucun besoin de purger les bulles d’air du système
  • Convient aux capillaires de diamètre externe de 1,6 (1/16 po) / 2,3 / 3,2 mm (1/8 po)
  • Une conception ergonomique et conviviale permet une connexion sécurisée
  • Jusqu’à 15 psi de vide, résistance à la pression de 1,0 bar
Spécification
À utiliser avec (équipement) Tubes capillaires et Safety Caps
Comprend Connecteur Quick-Lock 360179 (f), connecteur Quick-Lock 360190 (m)
À utiliser avec (application) Systèmes HPLC
Type Jeu de connecteur Quick-Lock II