Learn More
Contec™ Cadre de tête de balai-serpillère QuickConnect™
Code produit 15929425 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Système de nettoyage VertiKlean MAX
Têtes de balais à franges
Têtes de serpillère VertiKlean MAX moyennes et grandes
Longueur (métrique):
29 cm
36 cm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Longueur (métrique) Conditionnement
15929425 Têtes de balais à franges 36 cm 1 pièce
15991831 Système de nettoyage VertiKlean MAX 29 cm 1 pièce
15919425 Têtes de serpillère VertiKlean MAX moyennes et grandes 29 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15929425 Fournisseur Contec™ Code fournisseur 2653SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.62€
    123.64€ / 1 pièces
    Économisez 20.98€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-01-2027
Doté d’un bouton de connexion rapide pour une fixation rapide sur les manches Contec™ QuickConnect™ de toute taille et tout style. Les cadres de tête de balai-serpillère Contec™ QuickConnect™ sont spécialement conçus pour une utilisation avec la gamme de systèmes de nettoyage Contec™.
  • Offrent une flexibilité maximale pour le nettoyage dans les environnements critiques.
  • Cadres interchangeables pour les systèmes de nettoyage Contec
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Support de tête d’essoreuse
Code couleur Blanc
Longueur (impériale) 14 in
Stérilité Non stériles
Longueur (métrique) 36 cm
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (équipement) Têtes de balais à franges
À utiliser avec (application) Installations de fabrication de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, ou autres environnements critiques ou contrôlés similaires
Color-coded Non
Matériau Protection de sonde acier inoxydable