Learn More
Pyrex™ Appareil Quickfit™ pour détermination de l’arsenic
Code produit 11991578
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité d’emballage:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité d’emballage Conditionnement
11991578 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11991578 Fournisseur Pyrex™ Code fournisseur 1AD/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228.12€
    211.14€ / 1 pièces
    Économisez 16.98€
    7% de réduction
Expédition estimée: 22-02-2027
En verre borosilicaté. Cet appareil de détermination de l’arsenic Pyrex™ fournit une méthode d’analyse pour la détermination de l’arsenic et de l’antimoine.
  • Conçu pour l’estimation de l’arsenic et de l’antimoine
  • Cette méthode utilise la formation d’un complexe entre l’arsine et le diéthyldithiocarbamate d’argent avec mesure ultérieure à 538 nm ou 5380Å.
Spécification
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Formation d’un complexe entre l’arsine et le diéthyldithiocarbamate d’argent avec mesure ultérieure à 538 nm ou 5380Å.
Quantité d’emballage 1 de chaque
Type de produit Appareil pour détermination de l’arsenic