Learn More
Thermomètre à alcool bleu Quickfit™ avec cône intégral
Code produit 12404531
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-10°C à +250°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
12404531 -10°C à +250°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12404531 Fournisseur Quickfit Code fournisseur MF31/2S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    286.00€
    171.30€ / 1 pièces
    Économisez 114.70€
    40% de réduction
En stock
Conforme aux normes ISO 386. Le thermomètre à alcool bleu Quickfit™ avec cône intégré est doté d’un cône en verre rodé intégré sur la tige qui permet une installation directe sur un dispositif associé Quickfit™. Rempli d’alcool bleu haute visibilité.
  • Disposent d’un cône en verre rodé intégré sur la tige qui permet une installation directe sur un dispositif associé Quickfit™
  • Rempli d’alcool bleu haute visibilité
Spécification
Certifications/Conformité ISO 386
Comprend 14/23 Cône rodé intégral
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Thermomètre
Température max. (impériale) 482°F
Température max. (métrique) 250°C
Température (impériale) min. 14°F
Température min. (métrique) - 10°C
Plage de températures (métrique) -10°C à +250°C