Learn More
Thermomètre à alcool bleu Quickfit™ avec cône intégral
Code produit 12494521
Change view
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-10°C à 360°C
-10 °C à 110 °C
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) unitSize
12494521 -10 °C à 110 °C 1 pièce
15650909 -10°C à 360°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12494521 Fournisseur Quickfit Code fournisseur MF31/1S
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Conforme aux normes ISO 386. Le thermomètre à alcool bleu Quickfit™ avec cône intégré est doté d’un cône en verre rodé intégré sur la tige qui permet une installation directe sur un dispositif associé Quickfit™. Rempli d’alcool bleu haute visibilité.
  • Disposent d’un cône en verre rodé intégré sur la tige qui permet une installation directe sur un dispositif associé Quickfit™
  • Rempli d’alcool bleu haute visibilité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 386
Matériau Borosilicate Glass
Type de sonde Spirit with integral cone
Plage de températures (métrique) -10 °C à 110 °C