Learn More
Condenseur d’air en verre borosilicaté Quickfit™
Code produit 12508845
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
14/23
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro du joint conique standard Conditionnement
12508845 14/23 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12508845 Fournisseur Quickfit Code fournisseur C2/11
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.45€
    23.33€ / 1 pièces
    Économisez 10.12€
    30% de réduction
Expédition estimée: 14-04-2027
En verre borosilicaté Pyrex™. Le réfrigérant à air en verre borosilicaté Quickfit™ crée une condensation des matériaux dont le point d’ébullition est supérieur à 150°C.
  • En verre borosilicaté Pyrex™
  • Réfrigérants simples utilisés pour la condensation de matériaux dont le point d’ébullition est supérieur à 150°C
Spécification
À utiliser avec (application) Pour la condensation de matériaux dont le point d’ébullition est supérieur à 150deg;C
Longueur (métrique) 260 mm
Quantité 1/boîte
Numéro du joint conique standard 14/23
Matériau Verre borosilicaté
Type Réfrigérant à air