Learn More
Condenseur d’air en verre borosilicaté Quickfit™
Code produit 15517760
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
19/26
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro du joint conique standard Conditionnement
15517760 19/26 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15517760 Fournisseur Quickfit Code fournisseur C2/22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.55€
    56.65€ / 2 pièces
    Économisez 11.90€
    17% de réduction
Expédition estimée: 22-02-2027
En verre borosilicaté Pyrex™. Le réfrigérant à air en verre borosilicaté Quickfit™ crée une condensation des matériaux dont le point d’ébullition est supérieur à 150°C.
Réfrigérants simples utilisés pour la condensation de matériaux dont le point d’ébullition est supérieur à 150°C
Spécification
À utiliser avec (application) Pour la condensation de matériaux dont le point d’ébullition est supérieur à 150deg;C
Longueur (métrique) 470 mm
Quantité 1/boîte
Numéro du joint conique standard 19/26
Matériau Verre borosilicaté
Type Réfrigérant à air