Learn More
Réfrigérant d’Allihn Quickfit™ avec cône rodé
Code produit 11338074
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
50/42
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro du joint conique standard unitSize
11338074 19/26 1 pièce
11348074 24/29 1 pièce
12030073 29/32 1 pièce
11351845 34/35 1 pièce
11371845 50/42 1 pièce
11361845 40/38 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11338074 Fournisseur Quickfit Code fournisseur CX7/02/SC
Expédition estimée: 17-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéal pour les applications de reflux.
  • Les sections à bulbe internes offrent une meilleure surface de refroidissement
  • Avec connecteurs filetés en plastique amovibles permettant de fixer une tubulure flexible simplement et en toute sécurité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Idéal pour les travaux de reflux
Longueur (métrique) l’enveloppe 400 mm
Longueur (métrique) 400 mm
Numéro du joint conique standard 19/26
Matériau Verre borosilicaté
Type Condenseur Allihn