Learn More
Quickfit™ Réfrigérant d’Allihn Quickfit™ avec cône rodé
Code produit 12030073
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
50/42
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro du joint conique standard Conditionnement
12030073 29/32 1 pièce
11338074 19/26 1 pièce
11348074 24/29 1 pièce
11351845 34/35 1 pièce
11371845 50/42 1 pièce
11361845 40/38 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12030073 Fournisseur Quickfit™ Code fournisseur CX7/04/SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    247.70€
    152.27€ / 1 pièces
    Économisez 95.43€
    38% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Idéal pour les applications de reflux.
  • Les sections à bulbe internes offrent une meilleure surface de refroidissement
  • Avec connecteurs filetés en plastique amovibles permettant de fixer une tubulure flexible simplement et en toute sécurité
Spécification
À utiliser avec (application) Idéal pour les travaux de reflux
Longueur (métrique) l’enveloppe 415 mm
Longueur (métrique) 415 mm
Numéro du joint conique standard 29/32
Matériau Verre borosilicaté
Type Condenseur Allihn