Learn More
Quickfit™ Entonnoirs de filtration sous vide Büchner en verre borosilicaté avec disque en verre fritté
Code produit 15538010
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
80 ml
125 ml
500 ml
Porosité:
1
2
3
4
Diamètre (métrique) du disque:
40 mm
40mm
60mm
95 mm
95mm
Disque :30mm
Conditionnement:
5 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Porosité Diamètre (métrique) du disque unitSize
15538010 500 ml 3 95 mm 5 pièces
15728127 30 ml 4 Disque :30mm 5 pièces
15528010 125 ml 4 60mm 5 pièces
15568000 80 ml 1 40mm 5 pièces
15738127 500 ml 2 95mm 5 pièces
15748127 500 ml 4 95mm 5 pièces
15508010 125 ml 1 60mm 5 pièces
14819830 80 ml 4 40mm -
15598000 80 ml 4 40mm 5 pièces
15588000 80 ml 3 40 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 15538010 Fournisseur Quickfit Code fournisseur VB95/06M
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utile lorsque les papiers filtres classiques seraient détruits par des acides et des alcalis
  • Tube de filtration sous vide Büchner avec disque de traitement en verre
  • Fabriqués en verre borosilicaté pour une résistance élevée aux attaques chimiques
  • Utile pour les applications où le papier-filtre conventionnel est détruit par des acides et des alcalis
  • Avec une Quickfit™ cône en verre dépoli pour permettre une filtration directe dans Quickfit™ Flacons Büchner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité ISO 3585, DIN 12217, ASTM E-438
Diamètre (métrique) du disque 95 mm
Comprend Cône en verre à fond plat Quickfit™
Porosité 3